Learn More
Ácido sulfanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022866
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
121-57-3
C6H7NO3S
173.186
MFCD00007886
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
8479
CHEBI:27500
Ácido 4-aminobencenosulfónico
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
121-57-3
C6H7NO3S
173.186
MFCD00007886
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
8479
CHEBI:27500
Ácido 4-aminobencenosulfónico
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Reactivo para la detección de histidina.Intermedio para colorantes y productos farmacéuticos
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticalsSulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
reactivo para la detección de histidina; intermedio para colorantes y productos farmaceúticosEl ácido sulfanílico se utiliza como reactivo para la detección cromatográfica de la histidina. También se utiliza como intermedio químico en la síntesis orgánica. Se utiliza en el análisis cuantitativo de los iones de nitrato y nitrito. Desempeña un papel esencial en la fabricación de azocolorantes y en la síntesis de sulfamidas. Se utiliza como dopante para la síntesis química de la polianilina. Se utiliza para preparar 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopirimidina reaccionando con 6-cloro-pirimidina-2,4-diamina.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua. Insoluble en etanol, éter, sosa cáustica y carbonato sódico.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfanilic Acid
Punto de fusión ∽365°C
Densidad 1.485
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Beilstein 908765
Índice Merck 14,8926
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza ≥98%