Learn More
Sulfamic Acid, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Aspecto | Crystalline powder |
Nombre del producto químico o material | Sulfamic Acid |
Color | Colorless |
Punto de fusión | 205°C |
Densidad | 2.1g/cm3 |
Envase | Poly Bottle |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | NH2SO3H |
Número UN | UN2967 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09g/mol |