Learn More
Ácido sulfámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510161
30.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5329-14-6
H3NO3S
97.09
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CHEBI:9330
Ácido sulfámico
NS(=O)(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5329-14-6
H3NO3S
97.09
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CHEBI:9330
Ácido sulfámico
NS(=O)(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfamic acid
Color Blanco
Punto de fusión De 200,0 °C a 208,0 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Fórmula lineal H2NSO3H
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 11117
Índice Merck 159053
Información de solubilidad Solubility in water: 146.8g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in ether
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfamic acid
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.