missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SULF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno SULF2
Concentración 0.26 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819873
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12260-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16809873
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12260-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as Sulfatase 2, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 ).
Especificaciones

Especificaciones

SULF2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8CFG0, Q8IWU5
311642, 55959, 72043
SULF2 Fusion Protein Ag2915
Primary
-20°C
SULF2
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Extracellular sulfatase Sulf 2, HSULF 2, KIAA1247, SULF2, sulfatase 2
Sulf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications