Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulbactam
Catalog Number 15545896
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
68373-14-8
C8H11NO5S
233.24
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
130313
CHEBI:9321
(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
68373-14-8
C8H11NO5S
233.24
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
130313
CHEBI:9321
(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulbactam
Punto de fusión 156.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulbactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.