missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sacarosa, extrapura, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number 10386100
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Sacarosa, extrapura, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29g/mol
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'