Learn More
Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
Marca: Paragon Scientific SS075
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
- Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
- Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
7.50 Brix | |
15 mL |
Nominal values quoted