Learn More
Sacarosa, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sucrose |
Punto de fusión | 185°C to 187°C |
Densidad | 1.58 |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 90825 |
Gravedad específica | 1.58 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
Grado | ACS |
Forma física | Polvo cristalino |