missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUCLG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SUCLG1 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823844
|
Proteintech
14923-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813844
|
Proteintech
14923-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the alpha subunit of the heterodimeric enzyme succinate coenzyme A ligase. This enzyme is targeted to the mitochondria and catalyzes the conversion of succinyl CoA and ADP or GDP to succinate and ATP or GTP. Mutations in this gene are the cause of the metabolic disorder fatal infantile lactic acidosis and mitochondrial DNA depletion.Especificaciones
SUCLG1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P13086, P53597, Q9WUM5 | |
114597, 56451, 8802 | |
SUCLG1 Fusion Protein Ag6481 | |
Primary | |
-20°C | |
SUCLG1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G ALPHA, SCS alpha, SUCLA1, SUCLG1 | |
Suclg1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |