Learn More
Sal disódica de ácido succínico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077810
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
150-90-3
C4H4Na2O4
162.052
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
9020
CHEBI:63675
disodio; butanodioato
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
150-90-3
C4H4Na2O4
162.052
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
9020
CHEBI:63675
disodio; butanodioato
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Succinic acid disodium salt
Punto de fusión >300,0 °C
pH De 6 a 9 (0,4 mol de disolvente)
Pérdida por secado 0,3% máx.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CO2Na
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubilidad en agua:300 g/l (25 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.05
Grado Bioquímica
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.