Learn More
Ácido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003753
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
ácido butanedioico
OC(=O)CCC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
ácido butanedioico
OC(=O)CCC(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 185,0 °C a 190,0 °C
Punto de ebullición 235,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 80 g/l (20 °C). Otras solubilidades: 1 kg/l de agua hirviendo, 1 g/18,5 ml de alcohol - 1 g/6,3 ml de metanol, 1 g/36 ml de acetona - 1 g/20 ml de glicerol, prácticamente insoluble en éter de petróleo, benceno, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación 206 °C
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1