Learn More
Substance P, Thermo Scientific Chemicals
For cellular and molecular biology applications
158.00€ - 586.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15405719
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.MB
25 mg
586.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15485709
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.#0
5 mg
158.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Substance P is used as a neurokinin NK-1 receptor agonist, neurokinin undecapeptide neurotransmitter and neuromodulator, also used in cancer cell proliferation and that inhibition of this component can induce apoptosis in cancer cells and decrease the steady state of Her2.