Learn More
Ácido subérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Suberic acid is used in drug synthesis and in the production of plastics. It is also used in the preparation of reduction-sensitive micelles, which affects their cellular uptake. Further, it is used in the delivery of anticancer drugs. In addition, it is used in the fluorescent detection of amidinium-carboxylate and amidinium formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido berico se utiliza en la síntesis de fármacos y en la producción de plásticos. También se emplea en la preparación de micelas sensibles a la reducción, modificando su captación celular. Además, se utiliza en la administración de fármacos contra el cáncer. También se usa en la detección fluorescente de amidinio-carboxilato y formación de amidinio.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
El ácido berico se utiliza en la síntesis de fármacos y en la producción de plásticos. También se emplea en la preparación de micelas sensibles a la reducción, modificando su captación celular. Además, se utiliza en la administración de fármacos contra el cáncer. También se usa en la detección fluorescente de amidinio-carboxilato y formación de amidinio.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Suberic acid |
Punto de fusión | 141°C to 144°C |
Punto de ebullición | 230°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 203°C (397°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1210161 |
Índice Merck | 14,8862 |
Información de solubilidad | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |