missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bibby Scientific™ Placas para agitadores/placas calefactoras Stuart™

Diseñada con la seguridad y el rendimiento como prioridades principales. La placa calefactora con agitador Bibby Scientific™ Stuart™ ocupa menos espacio en la mesa de trabajo y facilita el almacenamiento. La placa calefactora dispone de un innovador indicador LED de la temperatura y también se puede utilizar junto con el termómetro de contacto digital SCT1 para controlar con precisión la temperatura de la muestra.

Marca:  Bibby Scientific™ UC152

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11966558

  • 434.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
06-02-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Placas agitadoras con calefacción, magnético, UC152 con controlador de temperatura SCT1
• El plato superior puede tener un revestimiento de aluminio robusto o cerámicoresistente a productos químicos
• Piloto intermitente de alarma de calentamiento, independiente de la red eléctrica
• Control de temperatura preciso con escala de indicadores LED
• Diseño compacto para ahorrar espacio
• Soporte de laboratorio y soporte para sondas integrados
• Sonda de temperatura extraíble
• Amplia gama de accesorios
Especificación

Especificación

Hasta 15 l
230 V
750 W
172mm
2 barras de agitación de 25 mm recubiertas de PTFE
Hasta 15 l
230 V, 50 Hz, 750 w
15 l
Resistente placa superior de aleación de aluminio/silicio para una excelente transmisión de calor
De 100 a 2000 rpm
50 Hz
120 mm
2.9 kg
Clasificación IP 32
172 An x 120 mm Al
Placa recubierta de aluminio/silicio
US152
Videos
Ver productos accesorios