Learn More
(-)-Estricnina, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 158951000
Detalles adicionales : CAS : 57-24-9 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1692 Chem class : 6.1 Pack group : I
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012010
  • 283.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
57-24-9
334.419
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
441071
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirolo[2,3-h]quinolin-14-ona
C21H22N2O2
MFCD00005941
strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
CHEBI:28973
C1CN2CC3=CCOC4CC(=O)N5C6C4C3CC2C61C7=CC=CC=C75
Especificaciones
(-)-Strychnine
Frasco de vidrio
284.0°C to 286.0°C
98%
97.5
98%
MFCD00005941
strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
C1CN2CC3=CCOC4CC(=O)N5C6C4C3CC2C61C7=CC=CC=C75
334.419
CHEBI:28973
Polvo cristalino fino
Authentic
Blanco
100g
57-24-9
100.0
C21H22N2O2
15, 8985
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirolo[2,3-h]quinolin-14-ona
441071
334.41
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (-)-Strychnine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
SDS Documentos