Learn More
(-)-Estricnina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-193826
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
57-24-9
C21H22N2O2
334.42
MFCD00005941
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
441071
CHEBI:28973
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirolo[2,3-h]quinolin-14-ona
O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61
57-24-9
C21H22N2O2
334.42
MFCD00005941
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
441071
CHEBI:28973
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirolo[2,3-h]quinolin-14-ona
O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Strychnine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 284.0°C to 286.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8985
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chlororform and hot ethanol,insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Strychnine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.