Learn More
Alfa Aesar™ Strontium zirconium oxide, 99.3% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 012346.A1
Detalles adicionales : CAS : 12036-39-4 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311719
  • 167.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12036-39-4
226.841
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
82852
[O-][Zr](=O)[O-].[Sr+2]
O3SrZr
MFCD00049555
strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
strontium;dioxido(oxo)zirconium
Especificación
Strontium zirconium oxide
(metals basis)
MFCD00049555
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
strontium;dioxido(oxo)zirconium
82852
Powder
5.5g/mL
Odorless
White
1kg
12036-39-4
O3SrZr
strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
[O-][Zr](=O)[O-].[Sr+2]
226.841
226.84
99.3%
−325 Mesh
9000°C
2700°C