missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Strontium titanium oxide, 40% in H2O colloidal dispersion

Marca:  Alfa Aesar™ 045845.14

Detalles adicionales : CAS : 12060-59-2 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497095

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

12060-59-2
183.484
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
82899
[O-][Ti](=O)[O-].[Sr+2]
O3SrTi
MFCD00049554
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
strontium;dioxido(oxo)titanium

Especificaciones

Strontium titanium oxide
12060-59-2
SrTiO3
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
[O-][Ti](=O)[O-].[Sr+2]
183.484
183.51
40% in H2O
25g
Colloidal dispersion
O3SrTi
MFCD00049554
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
strontium;dioxido(oxo)titanium
82899
Dry Powder
0.05 to 0.15 Micron APS
Videos
SDS Documentos