Learn More
Strontium sulfate, Reagent Grade, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 038373.14
Detalles adicionales : CAS : 7759-02-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318827
  • 23.40€ / 25 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
7773-01-5
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
10313134
manganese(2+);dichloride
Cl2H8MnO4
MFCD00036274
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CHEBI:63041
[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Especificaciones
Strontium sulfate
7773-01-5
MFCD00036274
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
197.90
CHEBI:63041
Crystalline
3.960g/mL
For reagent grade
Cl2H8MnO4
14,8848
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+);dichloride
10313134
183.68
Reagent
25g