missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium, plasma standard solution, Sr 1000μg/mL, Alfa Aesar™, Specpure™

Marca:  Alfa Aesar 013874.AE

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

Cantidad. 100mL

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11311459

  • 57.80€ / 100 ml


Stock EU 4
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Sr(NO3)2 in 5% HNO3
MFCD00134060

Especificaciones

Strontium, plasma standard solution
Liquid
MFCD00134060
Liquid
100mL
Sr 1000μg/mL
Sr(NO3)2 in 5% HNO3
Nitric acid: 5%; Strontium nitrate: 0.24%; Water: 94.76%
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Videos
SDS