Learn More
Strontium molybdenum oxide, 99.9% (excluding Ba), Ba <0.3%; Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 040238.A1
Detalles adicionales : CAS : 13470-04-7 Peso : 1.00000kg
Cantidad. | 1kg |
---|
13470-04-7 | |
SrMoO4 | |
MFCD00049550 | |
Strontium molybdate |
Especificación
Ba < 0.3% | |
99.9% (excluding Ba) | |
MFCD00049550 | |
247.56 | |
Colorless |
13470-04-7 | |
SrMoO4 | |
Strontium molybdate | |
Powder | |
1kg |