Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, Technical grade, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012199.36
Detalles adicionales : CAS : 1311-10-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3262 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376598
  • 40.80€ / 500 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
1311-10-0
Sr(OH)2·8H2O
MFCD00150395
Especificaciones
Strontium hydroxide octahydrate
Sr(OH)2·8H2O
265.76 (121.60 Anhydrous)
Technical
500g
1311-10-0
MFCD00150395
Crystalline
1.9g/mL
Videos
SDS Documentos