Learn More
Fluoruro de estroncio, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048957
50.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-48-4
F2Sr
125.62
MFCD00011251
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
82210
strontium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Sr++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-48-4
F2Sr
125.62
MFCD00011251
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
82210
strontium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Sr++]
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Strontium fluoride
Punto de fusión 1473°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,8842
Información de solubilidad Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.62
Porcentaje de pureza ≤99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.442
Densidad 4.240 g/mL