Learn More
Alfa Aesar™ Strontium bromide, anhydrous, 99% (metals basis excluding Ba), Ba 0.1% max
Marca:  Alfa Aesar™ 016791.30
Detalles adicionales : CAS : 10476-81-0 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377208
  • 588.00€ / 250 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
10476-81-0
247.428
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
5360351
[Br-].[Br-].[Sr+2]
Br2Sr
MFCD00049548
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
strontium;dibromide
Especificación
Strontium bromide
10476-81-0
Br2Sr
MFCD00049548
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
[Br-].[Br-].[Sr+2]
247.428
247.44
99%
Odorless
White
250g
Anhydrous
(metals basis excluding Ba), Ba 0.1% max.
SrBr2
14,8837
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
strontium;dibromide
5360351
Granular
4.216g/mL
Hygroscopic
643°C