Learn More
Strontium aluminate, 99.5% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 039647.14
Detalles adicionales : CAS : 12004-37-4 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374597
  • 98.40€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12004-37-4
SrAl2O4
MFCD00054054
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Especificación
Strontium aluminate
99.5% (metals basis)
MFCD00054054
205.58
25g
12004-37-4
SrAl2O4
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
-100 Mesh Powder