missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Strontium 2,4-pentanedionate hydrate

Marca:  Alfa Aesar™ 014614.06

Detalles adicionales : CAS : 12193-47-4 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11312578

  • 19.80€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

12193-47-4
303.853
JVRAVYRNHCOMBG-SUKNRPLKSA-L
131675826
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Sr+2]
C10H16O5Sr
MFCD00013502
strontium 2,4-pentanedionate
strontium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate

Especificaciones

Strontium 2,4-pentanedionate hydrate
5g
C10H16O5Sr
strontium 2,4-pentanedionate
JVRAVYRNHCOMBG-SUKNRPLKSA-L
strontium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
131675826
Powder
200°C (decomposition)
12193-47-4
MFCD00013502
Soluble in warm methoxyethanol, pyridine
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Sr+2]
303.853
285.84 (Anhydrous)
Videos
SDS