Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado, 4X
36.30€ - 72.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de lavado |
---|---|
Formulario | Líquido |
Concentración | 4X |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15463609
|
Thermo Scientific™
J60925.AP |
500 mL |
72.40€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15453609
|
Thermo Scientific™
J60925.AK |
250 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Tampón de lavado | |
Líquido | |
4X | |
Temperaturas ambientes |