Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables a granel Stripette™
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables a granel Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones de manipulación de líquidos estériles y no estériles a gran escala.
Marca: Corning™ 4250
Detalles adicionales : Peso : 2.79000kg
Description
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Spécification
±2% | |
Poliestireno | |
Sí | |
13,54 in | |
Antigoteo | |
Rojo | |
34,4 cm | |
Sí |
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa | |
Estériles | |
0,2 ml | |
10 ml | |
A granel | |
25 ml | |
Pipeta serológica |