Learn More
Brand™ Tiras de tapones para tubos envasados en gradilla
Fabricados con polipropileno. Las tiras de tapones individuales para tubos envasados en gradilla BRAND™ son compatibles con microplacas estándar y adecuados para trabajar con pipetas multicanal.
Marca: Brand™ 781535
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excepto los tapones de polietileno, todo el conjunto, tubos y gradilla de polipropileno, es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min
- Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
- Tamaño de los tubos: 8,8 mm de diámetro exterior, 45 mm de altura. Ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Tira de 8 tapones | |
Polietileno | |
No estéril |
8,8 mm | |
No esterilizable en autoclave | |
Paquete de 120 | |
Microtubos envasados en gradilla |