Learn More
Ansell Edmont™ Guantes extensibles de protección mecánica StringKnits™
La estructura Stringknit con un buen flujo de aire en la mano permite un uso más prolongado y cómodo.
26.75€
Especificaciones
Material del respaldo Nailon
Cuff Material Nailon
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Revestimiento Nailon
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12636981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202110
11 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
12666981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202080
8 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
12656981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202070
7 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
12626981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202100
10 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
12676981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202090
9 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
12646981 Ver documentos Ansell Edmont™
76202060
6 26.75€
12 pares Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para manipulación general y delicada
  • También se pueden usar como revestimientos
  • Sin costuras que provoquen roces o irritaciones
  • Ambidiestros
  • Lavables a 40 °C
  • No encogen, se endurecen ni pierden la forma
  • Revestimiento de nailon
  • Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
Blanco
Nailon
12 par
76-202
Nailon
Puños herméticos
Guantes de peso ligero
Protección mecánica
76-202