Learn More
Ansell™ Guantes extensibles de protección mecánica StringKnits™
Catalog Number 12656981
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
La estructura Stringknit con un buen flujo de aire en la mano permite un uso más prolongado y cómodo.
  • Para manipulación general y delicada
  • También se pueden usar como revestimientos
  • Sin costuras que provoquen roces o irritaciones
  • Ambidiestros
  • Lavables a 40 °C
  • No encogen, se endurecen ni pierden la forma
  • Revestimiento de nailon
  • Puños elásticos
Material de la parte posterior Nailon
Estructura Tejido sin costuras
Material del manguito Nailon
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 7
Modelo 76-202
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Nailon
Cantidad 12 par
Resistente a Protección mecánica
Serie 76-202
Tensión Protección mecánica