Learn More
Ansell™ Guantes extensibles de protección mecánica StringKnits™
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Para manipulación general y delicada
- También se pueden usar como revestimientos
- Sin costuras que provoquen roces o irritaciones
- Ambidiestros
- Lavables a 40 °C
- No encogen, se endurecen ni pierden la forma
- Revestimiento de nailon
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nailon |
Estructura | Tejido sin costuras |
Material del manguito | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 11 |
Modelo | 76-202 |
Guantes con puño de color | Blanco |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Nailon |
Cantidad | 12 par |