Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-160
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Protección para las manos
- Material de revestimiento de algodón y poliéster
- Cómodos, flexibles, económico, ambidiestros
- Sensibilizador: proteínas de caucho natural
- Se utiliza únicamente con riesgos mecánicos de baja intensidad
Aplicaciones:
- No utilizar con llamas ni a temperaturas > 100 °C
Especificaciones
Material de la parte posterior | Algodón |
Estructura | Seamless Knit |
Material del manguito | Algodón |
Color | Natural |
Grado | 13 gauge |
Material | Polyester, Cotton |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 10 |
Modelo | 76-160 |
Guantes con puño de color | Natural |