Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-160
Catalog Number 12656971
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Diseñado para aplicaciones mecánicas.
  • Protección para las manos
  • Material de revestimiento de algodón y poliéster
  • Cómodos, flexibles, económico, ambidiestros
  • Sensibilizador: proteínas de caucho natural
  • Se utiliza únicamente con riesgos mecánicos de baja intensidad
Aplicaciones:
  • No utilizar con llamas ni a temperaturas > 100 °C
Material de la parte posterior Algodón
Estructura Seamless Knit
Material del manguito Algodón
Color Natural
Grado 13 gauge
Material Polyester, Cotton
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 7
Modelo 76-160
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Revestimiento Algodón
Cantidad 12 par
Resistente a Protección mecánica
Serie 76-160