Learn More
Streptomycin Sulfate, TRC
Product Code. 30005268
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30005268 1 g 1g
18092430 10 g 10g
18022430 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005268 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS6875001G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3810-74-0
Molecular Formula 2 C21 H39 N7 O12 . 3 H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 1457.38
Synonym Streptomycin sulfate, bis[N,N'-bis(aminoiminomethyl)-4-O-[5-deoxy-2-O-[2-deoxy-2-(methylamino)-a-l-glucopyranosyl]-3-C-formyl-a-l-lyxofuranosyl]-d-streptamine] trisulfate, D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-formyl-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N1,N3-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3), D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-formyl-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) (9CI), Streptomycin, sulfate (2:3) (salt) (8CI), Ag Streptomycin, Agri-Strep, Agrimycin 17, Agrimycin sulfate, Ambistryn, Ambistryn S, FireWall (pesticide), Hortocyna, KeyStrepto, Plantomycin, Strepto, Streptobrettin, Streptomycin A sulfate, Streptomycin sesquisulfate, Streptomycin sesquisulphate, Streptomycin sulphate, Streptonex, Strycin, Vetstrep
IUPAC Name 1-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-3-carbamimidamido-4-[(2R,3R,4R,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;sulfuric acid
SMILES CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Formula Weight 1456.4335
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Streptomycin sulfate
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.