Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Estreptavidina, (R-PE)
280.00€ - 962.00€
Especificaciones
Concentración | 1 mg/ml |
---|---|
Conjugado | R-ficoeritrina |
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (equipo) | Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot |
Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado R-PE. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10503785
|
Invitrogen™
SA10041 |
0,5 mL |
280.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10222643
|
Invitrogen™
SA10044 |
2 mL |
962.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Tampón: PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
1 mg/ml | |
Fluorescente | |
Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado R-PE. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
|
488, 488 o 561, 561 | |
Solución | |
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |
R-ficoeritrina | |
Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot | |
488/575 | |
Hielo húmedo | |
Tampón PBS | |
R-PE |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.