Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Estreptavidina, (R-PE)
Marca: Invitrogen™ SA10044
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Solución tampón PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
1 mg/ml | |
Fluorescente | |
2 mL | |
488/575 | |
Hielo húmedo | |
Tampón PBS | |
R-PE |
R-ficoeritrina | |
Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot | |
Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado R-PE. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
|
488, 488 o 561, 561 | |
Solución | |
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.