Learn More
IBA Lifesciences Set de soluciones XL Streptamer™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 11 tampones de lavado de 50 ml, 5x 1
Descripción
- Incluye 11 tampones de lavado Strepmater™ de 50 ml (tampón IS, 10x)
- Incluye 5 soluciones madre de D-Biotina de 1 ml para la tecnología Streptamer™
- Ambas soluciones están esterilizados por filtración y no contienen ningún conservante
- Manipule en condiciones estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 11 tampones de lavado de 50 ml, 5 soluciones madre de 1 ml |
| Contenido del kit | Solución madre de tampón de lavado y D-Biotina |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado y disociación de los reactivos Streptamer™ de las células |