Learn More
IBA Lifesciences Conjunto de tampones de purificación de proteínas Strep-tag™, IBA Lifesciences GmbH
Juego de tampones de purificación Strep-Tactin™
Marca:  IBA Lifesciences 2-1002-001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 12783064
  • 113.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El juego de tampones Strep-Tactin™ contiene todos los tampones necesarios para la purificación de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con Strep-Tactin™, así como para la posterior regeneración de la resina. El juego de tampones Strep-Tactin™XT consta de los siguientes tampones:
• Tampón W 10x, 100 ml
• Tampón BXT 10x, 25 ml
• Tampón XT-R 10x, 250 ml El tampón W 10x es un tampón de lavado con concentración 10x para las resinas Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT. Elimina las moléculas no unidas de la matriz de cromatografía de afinidad durante la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™. El tampón E 10x es un tampón de elución de Strep-Tactin™ con concentración 10x. La destiobiotina contenida es una forma modificada de biotina que desplaza las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ del bolsillo de unión de biotina modificada de Strep-Tactin™ de una manera competitiva, con el resultado de una elución suave. Tenga en cuenta que el tampón E 10x no es aplicable a la elución de las resinas Strep-Tactin™XT. 10x Buffer R es un tampón de regeneración de Strep-Tactin™ 10x concentrado que contiene HABA. El HABA (ácido 2-[4-hidroxi-benceneazo]benzoico) desplaza la destiobiotina del bolsillo de unión de biotina modificado de Strep-Tactin™ después de la elución de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™. El tampón amarillo se vuelve rojo al unir HABA a Strep-Tactin™, indicando claramente el proceso de regeneración y el estado de actividad de la columna.
Tenga en cuenta que el juego de tampones Strep-Tactin™ no es aplicable a Strep-Tactin™XT.
Especificaciones
Especificaciones
Tampón W, tampón E, tampón R
Para la purificación de proteínas de fusión recombinantes Strep-Tag en Strep-Tactin inmovilizado.
1 Kit
Tampón de purificación de proteínas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.