Learn More
IBA Lifesciences Columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT
Las columnas de centrifugación IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™XT permiten la purificación rápida en paralelo de proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™.
Marca: IBA Lifesciences 2-4150-025
Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg
Descripción
- Las columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT contienen polimetracrilato seco, un material sintético acoplado a la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT, y son adecuadas para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- Las columnas de centrifugación preempaquetadas se suministran con tubos receptores y son compatibles con microcentrífugas convencionales, lo que permite un procesamiento rápido en paralelo de varias muestras.
- Se pueden purificar hasta 400 µg de mCherry-Strep-tag™II (28 kDa) en condiciones fisiológicas en menos de 10 minutos.
- Antes de la aplicación, las columnas de centrifugación deben rehidratarse y activarse con el tampón W.
- A diferencia de las resinas de agarosa, los componentes celulares de las plantas, como la clorofila, no están unidos de forma no específica por la resina, lo que convierte a las columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT en una alternativa óptima.
- Tenga en cuenta que las columnas de centrifugación no son reutilizables.
Especificaciones
25 columnas de centrifugación |
Para uso exclusivo en investigación.