Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50% Suspension
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
Marca: IBA Lifesciences 2-1206-025
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Strep-Tactin™ Superflow™ es una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
50 ml | |
De 2 °C a 8 °C | |
suspensión al 50 % |
6 meses después del envío. | |
Biotina: > 300 nmol/ml de resina |
For Research Use Only.