Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
- Color: negro/azul
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster, malla
- Transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante
- Ribetes reflectantes
- Tamaños: S-XXXL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 260 g/m² |