Learn More
Uvex™ Street Hoody 7403-Graphit
Catalog Number 17206561
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Calle con capucha
  • Color: grafito
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, 260 g/m²
  • Material suave, mangas largas, con capucha ajustable, dos bolsillos laterales, parte delantera
  • Cierre: Cremallera
  • Tamaños: XS-6XL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para lavado químico, no apto para secado en secadora, no planchar
Tamaño Grande
Sexo Para hombre
Color Gris
Tipo de tapón Cremallera
Desechables N.º
Grosor 260 g/m²