Learn More
STRBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | STRBP |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827244
|
Proteintech
17362-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817244
|
Proteintech
17362-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Involved in spermatogenesis and sperm function. Plays a role in regulation of cell growth. Binds to double-stranded DNA and RNA. Binds most efficiently to poly(I:C) RNA than to poly(dI:dC) DNA. Binds also to single-stranded poly(G) RNA. Binds non-specifically to the mRNA PRM1 3′-UTR and adenovirus VA RNA.Especificaciones
STRBP | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q91WM1, Q96SI9, Q9JKU6 | |
20744, 55342, 84476 | |
STRBP Fusion Protein Ag10720 | |
Primary | |
-20°C | |
STRBP |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ILF3L, p74, SPNR, STRBP | |
STRBP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |