Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta
Marca:  Thermo Scientific™ 036106.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493635
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Straight Wall
75 mL
29mm
Zirconium
Outside: 51mm
Zirconium Crucible