Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul y etiqueta
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca: Gosselin™ TP30C-021
Detalles adicionales : Peso : 7.26000kg
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Azul | |
Azul claro | |
Etiqueta blanca | |
100/bolsa |
Sí | |
Recto | |
40 mL | |
Tapón de rosca | |
Etiqueta blanca | |
1000/caja |