Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Descripción
- Translúcidos y duraderos
- Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio
- El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
- El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
- El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón |
Diámetro (métrico) | 48 mm |
Altura (métrico) | 45 mm |
Tipo de producto | Frasco de lados rectos |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |