Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Catalog Number 16194567
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translúcidos y duraderos
  • Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Tipo de tapón Tapón
Diámetro (métrico) 38 mm
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 43 mm
Material Polipropileno
Cantidad 72
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Claridad Translúcido
Closure Included
Boca Ancho
Forma Forma redonda