Learn More
BRAND™ Llave de paso con válvula de aguja recta
La llave de paso de válvula de aguja recta está fabricada con vidrio e incluye un tapón de polipropileno.
Marca: BRAND™ 82221
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Carcasa de la válvula con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
- Husillo de válvula de PTFE intercambiable, tapón de PP y dispositivo de retención
- Abertura de la válvula de 0 a 2,5 mm
Especificaciones
Llave de paso de válvula de aguja recta | |
Entre 0 y 2,5 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Bureta de 25 ml |