Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno Gosselin™ con tapón articulado
Proporcionan un almacenamiento seguro, con volumen optimizado para muestras de leche. Los recipientes rectos Gosselin™ con tapón con bisagra se han fabricado con poliestireno transparente o azul.
Marca: Gosselin™ FL60-05
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
Descripción
- Resistentes a impactos
- Tapón con bisagras autoestable
- Con o sin área de escritura
Especificaciones
Recipiente | |
Sí | |
Recto, cilíndrico | |
50 mL | |
Azul | |
Azul | |
78 mm | |
650/Paq. |
Sí | |
Polipropileno | |
No estéril | |
CE N°1935/2004 | |
Tapón con bisagras | |
31 mm | |
Tapón de polipropileno azul con bisagras |